Läs mer
Androst-4-ene-3,6,17-trione, TRC
Produktkod. 18083110
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18083110 50 mg
18064010 5 mg
18023320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18083110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63756550MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-06-3
Molekylformel C19 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 300.39
Synonym Androst-4-ene-3,6,17-trione, 4-Androstene-3,6,17-trione
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-trione
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Androst-4-ene-3,6,17-trione
Analyt- eller komponentnamn Androst-4-ene-3,6,17-trione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 300.1725
Procent renhet >95%