missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol), Mikromol™

Produktkod. 30051851
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051851 25 mg
17989599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051851 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0323.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
CAS 1156-92-9
Analyt- eller komponentnamn Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H30 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, Testosterone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,13-17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 290.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 290.2246 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.