missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate, Mikromol™

Produktkod. 30052695
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052695 100 mg
30052245 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052695 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0323.19

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate
CAS 1175-12-8
Analyt- eller komponentnamn Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H34 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Androst-5-ene-3,17-diol, 17-benzoate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 17-benzoate (7CI,8CI), 17beta-Benzoyloxyandrost-5-en-3beta-ol, Androstenediol 17-benzoate, NSC 226156
InChI formel InChI=1S/C26H34O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-8,19-23,27H,9-16H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
IUPAC-namn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekylvikt (g/mol) 394.55
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 394.2508 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.