missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate, Mikromol™

Produktkod. 30051262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051262 25 mg
30050644 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051262 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0323.200025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
CAS 5953-63-9
Analyt- eller komponentnamn Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C28 H36 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate 17-benzoate, (3β,17β)-, Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate 17-benzoate (6CI,7CI), Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate benzoate (8CI), Androstenediol 3-acetate 17-benzoate, EM 1397, NSC 148900, SKF 2895
InChI formel InChI=1S/C28H36O4/c1-18(29)31-21-13-15-27(2)20(17-21)9-10-22-23-11-12-25(28(23,3)16-14-24(22)27)32-26(30)19-7-5-4-6-8-19/h4-9,21-25H,10-17H2,1-3H3/t21-,22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)OC(=O)c5ccccc5
IUPAC-namn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekylvikt (g/mol) 436.58
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 436.2614 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.