Läs mer
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate |
| CAS | 1639-43-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H32 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 3-acetate (6CI,7CI,8CI), 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17beta-ol, Androstenediol 3-acetate, EM 1304, NSC 83276 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Visa mer |