missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate, Mikromol™

Produktkod. 30050555
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050555 25 mg
30049559 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050555 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0323.210025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
CAS 1639-43-6
Analyt- eller komponentnamn Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H32 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 3-acetate (6CI,7CI,8CI), 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17beta-ol, Androstenediol 3-acetate, EM 1304, NSC 83276
InChI formel InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC-namn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 332.48
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 332.2351 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.