Läs mer
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione |
| CAS | 633-35-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H22 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,4,6-Androstatrien-3,17-dione, Androstatrienedione, Δ1,4,6-Androstriene-3,17-dione, Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,7,9,11,14-16H,5-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.38 |
| Visa mer |