Läs mer
Androstadienone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Androstadienone |
| CAS | 4075-07-4 |
| Molekylformel | C19 H26 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Androsta-4,16-dien-3-one, 4,16-Androstadien-3-one, NSC 93234, δ4,16-Androstadien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,12,15-17H,4-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2 |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.41 |
| Formel vikt | 270.1984 |