missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androstanolone (5alpha-Dihydrotestosterone, Stanolone) 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal

Produktkod. 30462153
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462153 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462153 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0565.0011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
CAS 521-18-6
Analyt- eller komponentnamn 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H30 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Androstanolone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, Stanolone, Testosterone Imp. F (EP), 5alpha-Dihydrotestosterone, Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-3-androstanone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstane-3-one, 4,5alpha-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5alpha,17beta-Hydroxyandrostan-3-one, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstanolone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17beta-ol-3-one, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Testosterone Impurity F
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Lösningstyp Single Solution
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 290.44
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290.2246 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.