missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Androstanolone (5alpha-Dihydrotestosterone, Stanolone), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5a-Dihydrotestosterone (DHT) |
| CAS | 521-18-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5a-Dihydrotestosterone (DHT) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H30 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androstanolone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, Stanolone, Testosterone Imp. F (EP), 5alpha-Dihydrotestosterone, Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-3-androstanone, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstane-3-one, 4,5alpha-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5alpha,17beta-Hydroxyandrostan-3-one, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstanolone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17beta-ol-3-one, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Testosterone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?