missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androstanolone Acetate, TRC

Produktkod. 30348285
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348285 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6376152G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Androstanolone Acetate
CAS 1164-91-6
Molekylformel C21H32O3
Kvantitet 2 g
Synonym 5alpha-Dihydrotestosterone Acetate, Androstanolone Acetate, Dihydrotestosterone Acetate, NSC 73107, Stanolone Acetate, 17-O-Acetyldihydrotestosterone, 17beta-Acetoxy-5alpha-androstan-3-one, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one Acetate, 3-Oxo-5alpha-androstan-17beta-yl Acetate, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one Acetate
InChI formel InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 332.48
Formel vikt 332.2351
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.