missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Androstenedione (Androst-4-ene-3,17-dione) 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal

Produktkod. 30459399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459399 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459399 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0323.0111

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Androstenedione
CAS 63-05-8
Analyt- eller komponentnamn Androstenedione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H26 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Androst-4-ene-3,17-dione, Testosterone Imp. A (EP), Androstenedione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, 4-Androstene-3,17-dione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170, D4-Androstene-3,17-dione, Testosterone Related Compound A, Testosterone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Lösningstyp Single Solution
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 286.1933 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.