missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Androstenedione, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Androstenedione |
| CAS | 63-05-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Androstenedione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androst-4-ene-3,17-dione, Testosterone Imp. A (EP), Androstenedione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, 4-Androstene-3,17-dione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170, D4-Androstene-3,17-dione, Testosterone Related Compound A, Testosterone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?