Läs mer
Androsterone, 97%
Produktkod. 10402021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10402021 5 g Glasflaska 5g
10601545 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10402021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204190050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53-41-8
Molekylformel C19H30O2
Molekylvikt (g/mol) 290.447
InChI-nyckel QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Synonym androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
PubChem CID 5879
ChEBI CHEBI:16032
IUPAC-namn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-on
LEDER CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Androsterone
Namnnotering 97%
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 633
Specifikt rotationsförhållande + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Formel vikt 290.44
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.