Läs mer
Androsterone beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30347810
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30347810 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 30347810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6376052.5MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Androsterone glucuronide
CAS 1852-43-3
Molekylformel C25 H38 O8
Kvantitet 2.5 mg
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3α,5α)-17-oxoandrostan-3-yl, Glucopyranosiduronic acid, 17-oxo-5α-androstan-3α-yl, β-D- (6CI,8CI), (3α,5α)-17-Oxoandrostan-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one glucuronide, 5α-Androstan-3α-ol-17-one glucuronide, Androsterone 3-glucuronide, Androsterone glucosiduronate, Androsterone glucuronide, Androsterone glucuronoside, Androsterone monoglucosiduronate, NSC 113101
InChI formel InChI=1S/C25H38O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-16,18-21,23,27-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H](C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 466.56
Formel vikt 466.2567