Läs mer
Androsteron, Mikromol™
Produktkod. 17953966
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953966 100 mg
17901256 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0323.16
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Androsteron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Androsterone
CAS 53-41-8
Analyt- eller komponentnamn Androsterone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H30 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Androsterone (8CI), 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366, 3alpha-Hydroxy-17-androstanone, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstane-17-one, 3alpha-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-Androstan-17-one-3alpha-ol, 5alpha-Androstan-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androstane-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androsterone, Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
IUPAC-namn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradekahydrocyklopenta[a]fenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 290.44
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 290,2246 g/mol