Läs mer
Anecortave, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anecortave |
| Analyt- eller komponentnamn | Anecortave |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h7,12,17,19,27H,4-6,8-11,13H2,1-3H3/t17-,19+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 386.2093 |
| Procent renhet | >95% |