Läs mer
Anemarrhenasaponin I, MedChemExpress
Produktkod. 16481738
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16481738 5 mg
1 options
Produktkod. 16481738 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN4213
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
MedChemExpress Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anemarrhenasaponin I
CAS 163047-21-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H66O14
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.88 mM)
LEDER C[C@@]12[C@]([C@@H](O)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](C(CCC(C)C)(O)O3)C)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@](C[C@@H](O[C@@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](CO)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC5)([H])CC4)C)([H])CC1
Molekylvikt (g/mol) 758.93
Formel vikt 758.93
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid