Läs mer
Anemarsaponin E, MedChemExpress
Produktkod. 16461518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16461518 5 mg
1 options
Produktkod. 16461518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0813
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
MedChemExpress Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anemarsaponin E
CAS 136565-73-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C46H78O19
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (106.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]3(OC)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 935.1
Formel vikt 935.1
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation