Läs mer
Berthold Technologies Anestesiavdelning för NightOWL LB 983
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Komplett med munstycke och bricka för upp till 5 möss.
- Ytterligare brickor kan köpas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Djurinhalationsanestesi |
| För användning med (utrustning) | NightOWL II |
| Spänning | 230 V |
| Certifikat | EEC |
| Djur | Mus |
| Typ | Anestesimaskin |
| Färg | Svart |