Läs mer
Anethole, MedChemExpress
Beskrivning
Anethole is a type of aromatic compound that occurs widely in nature, widely used as a flavoring substance.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anethole |
| CAS | 104-46-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H12O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Anise camphor p-Propenylanisole Isoestragole |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (674.76 mM) |
| LEDER | C/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Visa mer |