Läs mer
Anethole trithione, MedChemExpress
Beskrivning
Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anethole trithione |
| CAS | 532-11-6 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H8OS3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | S=C1SSC(C2=CC=C(OC)C=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.36 |
| Formel vikt | 240.36 |
| Visa mer |