Läs mer
Novus Biologicals™ ANGEL2 Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18333036 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18333036
Brand: Novus Biologicals™ NBP317339PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 90806
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 29 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias angel homolog 2 (Drosophila), KIAA0759LFLJ12793, protein angel homolog 2
Gensymbol ANGEL2
Forskningskategori Cell Biology
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ANGEL2