Läs mer
Angelic Acid, TRC
Produktkod. 30008309
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30008309 2.5 g 2.5g
30012754 1 g -
30008020 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6377302.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-63-9
Molekylformel C5 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Synonym 2-Methylisocrotonic acid, cis-2,3-dimethylacrylic acid
IUPAC-namn (Z)-2-methylbut-2-enoic acid
LEDER C\C=C(\C)/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Angelic Acid
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3-
Formel vikt 100.0524