Läs mer
Angelicin, MedChemExpress
Beskrivning
Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Angelicin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 523-50-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H6O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Isopsoralen |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (179.04 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |