Läs mer
Angelicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Angelicine |
| CAS | 523-50-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C11 H6 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, Angecin, Angelicin, Angelicin (coumarin derivative), Furo[2,3-h]coumarin, Furo[5',4':7,8]coumarin, NSC 404563 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H |
| LEDER | O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23 |
| IUPAC-namn | furo[2,3-h]chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.16 |
| Visa mer |