Läs mer
BD Medical™ Angiocath™ IV kateter, 14G x 13,3cm
Produktkod. 15705978
Nålmätare:
14 G
Produktkod. 15705978
Brand: BD Medical™ 382269
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Namnleverantörerna litar på IV-katetrar. BD Angiocath™ IV-kateter, 14G x 13,3 cm är en längre perifer IV-kateter som har en tunnväggig design och en avsmalnande spets för smidig insättning och optimal flödeshastighet.
  • Designad med FEP-polymer har en tunnväggig design och en avsmalnande spets
  • Designen resulterar i ett smidigt införande och optimala flödeshastigheter
  • Finns i en längre längd för speciell placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material FEP-polymer (kateter), Plast (nav), Rostfritt stål (nål)
Färg Orange
Nålmätare 14 G
Diameter (metrisk) Inre 1,529 till 1,646 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2,088 till 2,129 mm
Latexfri Ja
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 13.3 cm
Produkttyp Perifer IV-kateter
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 50 Pk.
Nålpunktstil Fasa
Sterilitet Sterila