Läs mer
Gibco™ Angiogenes startpaket
Produktkod. 13443269 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13443269 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 13443269 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1460901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Angiogenes startpaket
De Gibco™ Angiogenesis Starter Kit innehåller de reagenser och protokoll som krävs för att utföra olika angiogenesanalyser. Designad för att möta behoven hos både enstaka användare och den mest erfarna forskaren, denna kombination av högkvalitativa produkter är enkel att använda och kostnadseffektiv. Detaljerade protokoll för rörbildningsanalysen och cellmigrering finns tillgängliga nedan.
Vad ’ingår:
  • Gibco™ Large Vessel Endothelial Supplement (LVES), 50X, 11 ml, redo att användas
  • Gibco™ Medium 200 basala medier, 500 ml
  • Gibco™ Humana navelvenendotelceller (HUVEC), 1 injektionsflaska, 5 x 10 5 celler
  • Geltrex™ LDEV-fri reducerad tillväxtfaktor Basement Membrane Matrix, 5 ml
    Large Vessel Endothelial Supplement och Medium 200
    Gibco™ LVES är ett 50X, komplett, färdigt att använda mediatillägg optimerat för användning med Gibco™ Medium 200. Detta blandade tillskott har utformats för att ge optimal celltillväxt och för att möjliggöra överlägsen cellprestanda för angiogenesapplikationer som cellmigration och rörbildning. LVES innehåller fetalt bovint serum, hydrokortison, human epidermal tillväxtfaktor, basisk fibroblasttillväxtfaktor, heparin och askorbinsyra.
    Mänskliga navelvenendotelceller
    Gibco™ Humana endotelceller från navelvenen kryokonserveras i slutet av den primära kulturen. Vid upptining är de garanterat >70 % livsdugliga och klarar av minst 16 befolkningsfördubblingar. Celler härrör från vävnad som erhållits från ackrediterade institutioner med IRB-godkända donatorprogram. Kvalitetskontroll av dessa celler inkluderar testning av mykoplasma, sterilitet, endotoxin, hepatit B och C samt HIV. Dessutom är cellerna positiva för von Willebrand-faktor (vWf), positiva för CD31, negativa för a-aktin och positiva för dil-Ac-LDL-upptag.
    Geltrex™ LDEV-fri matris
    Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig, reducerad tillväxtfaktor, laktatdehydrogenashöjande virusfritt basalmembranextrakt som används i en mängd olika cellodlingsapplikationer för främjande och underhåll av många celltyper, inklusive primära epitelceller, endotelceller och stamceller. Den kan spädas för användning som beläggningsmatris för odlingskärl eller användas outspädd som en tjock gelpreparation för att skapa en mer fysiologiskt relevant miljö för angiogenesanalyser.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp Endotelceller (navelven)
    Färg Klart
    Innehåll och lagring 1 flaska M200500 Medium
    Förvaras vid 2 –8 °C
    1 flaska LVES
    Förvaras vid 2 –8 °C
    1 flaska HUCEV
    Förvaras i flytande kväve
    1 flaska Geltrex LDEV-fri matris
    Lagras vid -20 till -80 °C
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (applikation) Angiogenes
    För användning med (utrustning) Mikroskop
    Formatera Cellkulturplatta (multibrunn)
    Etikett eller färgämne Calcein
    Kvantitet 1 kit
    Typ Startkit för angiogenes