Läs mer
Invitrogen™ Humant angiogenin ELISA Utrustning
Produktkod. 15464893
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464893 96 tester 1 uppsättning
17155349 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464893 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHANG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Det mänskliga angiogeninet (Hu ANG) ELISA kvantifierar Hu ANG i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu ANG. Metodens princip The Human ANG solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Angiogenin (ANG eller ANG I) är viktigt för processen med neovaskularisering och bildning av nya blodkärl. ANG liknar pankreas ribonukleas A och fungerar som ett tRNA-specifikt ribonukleas som avskaffar proteinsyntes genom att specifikt hydrolysera cellulära tRNA. Det interagerar med aktin på endotelcellsytan och kan orsaka förändringar i cellcytoskelettet. ANG tros vara involverat i utvecklingen av solida tumörer och dess antagonister kan hämma tumörtillväxt. Defekter i ANG är orsaken till känslighet för amyotrofisk lateralskleros typ 9 (ALS9). Angiogenin är en genetisk koppling mellan ALS och PD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P03950
Analysintervall 1,64 till 400 pg/ml
Analyskänslighet 1.5 pg/mL
Kalibreringsområde 1,5 pg/ml till 400 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Human BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-109, IL-109, IL-109,- G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-GF-beta, TNF-VE-beta, TNF-VE-2, TNF-VE-2, TNF-VE-2, TNF-1
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 283
Gensymbol ALS9, HEL168, RAA1, RNASE4, RNASE5
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenes
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym ALS9, HEL168, RAA1, RNASE4, RNASE5
Mål Angiogenin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter