missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Angiopep-2
Beskrivning
Angiopep-2 is a synthetic peptide able to specifically interact with low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) receptors present both on blood-brain barrier (BBB) and tumor cell membranes. Angiopep-2 binding to LRP1 facilitates receptor-mediated transcytosis of cargo across the BBB. Transcytosis-inducing molecular degraders of extracellular proteins (TransMoDEs), containing Angiopep-2 and modified to include a small-molecule ligand, induce target internalization that can cross the BBB in a variety of cell types.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 906480-05-5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | LDL Receptor Peptides |
| Molekylformel | C104H149N29O31 |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | ≥95% (HPLC) |
| Molekylvikt (g/mol) | 2301.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?