Läs mer
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18608861 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18608861 0.1ml
1 options
Produktkod. 18608861 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298267PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4415.66 SEK
    3828.30 SEK / 0.1ml
    Save 587.36 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Konjugera PerCP
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus