Läs mer
MedChemExpress Angiotensin (1-7)
Beskrivning
Angiotensin 1-7 inhibits purified canine ACE activity (IC50=0.65 μM). Angiotensin 1-7 acts as a local synergistic modulator of kinin-induced vasodilation by inhibiting ACE and releasing nitric oxide. Angiotensin 1-7 blocks Ang II-induced smooth muscle cell proliferation and hypertrophy and shows antiangiogenic and growth-inhibitory effects on the endothelium. Angiotensin 1-7 shows anti-inflammatory activity .
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.04% |
| CAS | 51833-78-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 899.0 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 30.2 mg/mL (33.59 mM) |
| Synonym | Ang-(1-7) |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.