Läs mer
MedChemExpress Angiotensin I (human, mouse, rat)
Produktkod. 16439508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16439508 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16439508 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1032
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Angiotensin I (human, mouse, rat) is the precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II, cleaved by the angiotensin-converting enzyme (ACE).
Specifikationer
Renhet 98.81%
CAS 484-42-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 1296.48 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 25 mg/mL (19.28 mM∣Need ultrasonic)