Läs mer
MedChemExpress Angiotensin I (human, mouse, rat)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.81% |
| CAS | 484-42-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1296.48 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 25 mg/mL (19.28 mM∣Need ultrasonic) |