Läs mer
Angiotensin I (människa)
Produktkod. 15454549
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454549 5 mg 5mg
15474549 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62102.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 484-42-4 | C62H89N17O14 | 1296,50 g/mol
Angiotensin I (människa) stimulerar frisättningen av aldosteron, ett annat hormon, från binjurebarken. Det fungerar som en prekursor till angiotensin II. Det fungerar som endogent peptidsubstrat för angiotensinomvandlande enzym (ACE Prekursor till vasokonstriktorpeptiden angiotensin II
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Angiotensin I (människa) stimulerar frisättningen av aldosteron, ett annat hormon, från binjurebarken. Det fungerar som en prekursor till angiotensin II. Det fungerar som endogent peptidsubstrat för angiotensinomvandlande enzym (ACE ), prekursor till vasokonstriktorpeptiden angiotensin II
Löslighet
Anmärkningar
Skydda mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 484-42-4
Molekylformel C62H89N17O14
Molekylvikt (g/mol) 1296.50
MDL-nummer MFCD00133091
InChI-nyckel ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
Synonym angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
PubChem CID 3081372
ChEBI CHEBI:2718
IUPAC-namn (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino -3-karboxipropanamido]-5-[(diaminometyliden)amino]pentanamido]-3-metylbutanamido]-3-(4) -hydroxifenyl)propanamido]-3-metylpentanamido]-3-(lH-imidazol-5-yl)propanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-fenylpropanamido]-3-(lH-imidazol-5-yl)propanamido]-4-metylpentansyra syra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Angiotensin I (human)
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Löslig till 1 mg/ml i vatten.
Formel vikt 1296.5
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.