Läs mer
MedChemExpress Angiotensin II 5-valine
Produktkod. 16479196
Encompass
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479196 100 mg
1 options
Produktkod. 16479196 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Angiotensin II 5-valine is an agonist of angiotensin receptor.
Specifikationer
Renhet 95.9%
CAS 58-49-1
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 1032.15 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (96.89 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Valine angiotensin II∣ 5-L-Valine angiotensin II