Läs mer
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human
Produktkod. 16479558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16479558 10 mg
1 options
Produktkod. 16479558 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1486
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human is a fragment of the renin substrate angiotensinogen. Angiotensinogen is naturally occurring substrate for renin and a precursor for all angiotensin peptides.
Specifikationer
Renhet 95.17%
CAS 104180-23-6
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1760.04 g/mol
Produkttyp Peptides