Läs mer
Hettich™ Vinkelrotor för ROTINA 380/380 R Centrifuge, 6-ställen
Max. Hastighet:
10 000 rpm (Rotina 380), 11 000 rpm (Rotina 380 R)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med ROTINA 380/380 R
- ROTINA 380 Rn = 11 000 min -1 , max. RCF 16 369
- ROTINA 380 n = 10 000 min -1 , max. RCF 13 528
- ROTINA 380:s mångsidighet och storlek gör ett ovärderligt tillskott till alla labb. Idealisk för kliniska, forskning, mat och dryck och industriella tillämpningar.
- Robust och stadig centrifug med hög kapacitet
- Tillbehör med bioinneslutning skyddar användare från aerosoler samtidigt som de garanterar optimal säkerhet, till exempel vid centrifugering av smittsamma prover
- Temperaturkontrollsystem med förkylningsfunktion från -20 till +40 °C
- Versa-Rotor™ för flera applikationer
- Helt stålkonstruktion
- Tyst drift
- Easy-Lift™/Safety-Lock™ Lock
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vinkelrotor |
| Max. RCF | 13 528 xg (Rotina 380), 16 369 xg (Rotina 380 R) |
| Max. Hastighet | 10 000 rpm (Rotina 380), 11 000 rpm (Rotina 380 R) |
| Radie (metrisk) | 121 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 111 mm |
| Max. Rörlängd | 105 mm |
| Max. Diameter på rör | 38 mm |
| För användning med (utrustning) | ROTINA 380/380 R |
| Vinkel | 45° |
| Antal platser | 6 |