Läs mer
Hettich™ Vinkelrotor ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuge, 8-ställen
Produktkod. 10074804
Max. Hastighet:
4,500 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10074804
Brand: Hettich™ 1418
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för rutinmässiga laboratorieuppgifter på läkarmottagningar och små sjukhus
  • Vinkelrotor utan adaptrar
  • 8-plats, 45°
  • För användning med Hettich Centrifuges
Specifikationer
Typ Vinkelrotor
Max. RCF 3,305 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Radie (metrisk) 146 mm
Radie (metrisk) Min. 122 mm
Max. Rörlängd 107 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
För användning med (utrustning) ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuger
Vinkel 45°
Antal platser 8