Läs mer
Buerkle™ Tapp Stopcock™ Vinklad
Handla allt Bürkle Produkter
:
6 till 8 mm diameter; Flaskor med smala öppningar; 1,905 cm (0,75 tum) anslutningsgängor
Beskrivning
- Tättslutande för fullständig tätning
- Enkel att använda
- Med kopplingsmutter, garanterad vertikal position av kranen
- Trycktålig upp till 2 bar vid °20 C (utan utloppsfäste och genomföring)
- Med utloppsvinkel och vridbar pip som förhindrar dropp
- Med avsmalnande pip för flaskor med smala öppningar med en diameter från 6 till 8 mm
- Mediakontaktande delar PP, PE och PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | R 0,75 tum. Anslutningsgängor, anslutningsmutter, utloppsvinkel och vridbar avsmalnande μpunkt |
| Material | Polypropen, Polyeten, PTFE |
| Produkttyp | Kranstopp |
| Sterilitet | Icke-steril |