Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklade trehalsade rundbottnade kolvar
Produktkod. 10458402
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
2000 mL
250 mL
Beskrivning:
Mitthals- NS 24/29, Sidohalsar - NS 19/26
Mitthals- NS 29/32, Sidohalsar - NS 29/32
Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10458402
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 03315488
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trehalsade destillationskolvar med två vinklade sidohalsar (20° )
  • Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
  • Med två vinklade sidohalsar (20° )
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Spécification
Beskrivning Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Trehalsade med två vinklade sidhalsar
Antal per förpackning 1
Produkttyp Destillationskolv
Diameter (metrisk) Yttre 279 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis