Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklade trehalsade rundbottnade kolvar
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
2000 mL
250 mL
Beskrivning:
Mitthals- NS 24/29, Sidohalsar - NS 19/26
Mitthals- NS 29/32, Sidohalsar - NS 29/32
Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
- Med två vinklade sidohalsar (20° )
- Med koniska slipade fogar
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32 |
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Trehalsade med två vinklade sidhalsar |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Destillationskolv |
| Diameter (metrisk) Yttre | 279 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu