Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklade trehalsade rundbottnade kolvar
Produktkod. 12560207
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
2000 mL
250 mL
Beskrivning:
Mitthals- NS 24/29, Sidohalsar - NS 19/26
Mitthals- NS 29/32, Sidohalsar - NS 29/32
Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning unitSize
12560207 250 mL Mitthals- NS 24/29, Sidohalsar - NS 19/26 Varje
10200931 2000 mL Mitthals- NS 29/32, Sidohalsar - NS 29/32 Varje
10458402 10,000 mL Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12560207 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03313249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.00 SEK
    615.87 SEK / Paket med 1
    Save 253.13 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trehalsade destillationskolvar med två vinklade sidohalsar (20° )
  • Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
  • Med två vinklade sidohalsar (20° )
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Beskrivning Mitthals- NS 24/29, Sidohalsar - NS 19/26
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Trehalsade med två vinklade sidhalsar
Antal per förpackning 1
Produkttyp Destillationskolv
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm