Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklad tvåhalsad rundbottnad kolv
Produktkod. 10788831
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning:
Centerneck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23
Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23
Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26
Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
10788831 1000 mL Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23 Varje
10000311 100 mL Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32 Varje
10070221 500 mL Centerneck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23 Varje
10284571 1000 mL Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10788831 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03214170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 SEK
    490.36 SEK / Paket med 1
    Save 239.64 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Destillationskolvar med vinklad sidohals (20° )
  • Destillationskolvar enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
  • Med NS
  • Med vinklad sidohals (20° )
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Beskrivning Centerneck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm