Läs mer
Anguizole, MedChemExpress
Beskrivning
Anguizole is a small molecule inhibitor of HCV replication and alters NS4B(acute)s subcellular distribution.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anguizole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 442666-98-0 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H11ClF2N4O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.31 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(Cl)(C1=CC(C2=CC=CO2)=NC3=CC(C(NCC4=CC=CS4)=O)=NN31)F |
| Visa mer |