Läs mer
Anhydro klortetracyklinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137764
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137764 100 mg
30004740 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA637740100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65490-24-6
Molekylformel C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 497.33
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,12aα)]- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (6CI), Anhydrochlortetracycline hydrochloride, (4S,4aS,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,11,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
IUPAC-namn (4S,4aS,12aS)-7-kloro-4-(dimetylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-karboxamid; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anhydro Chlortetracycline hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16-,22-;/m0./s1
Formel vikt 496.0804