Läs mer
Anhydro Dihydro Artemisinin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,10-Anhydrodehydroartemisinin |
| Analyt- eller komponentnamn | 9,10-Anhydrodehydroartemisinin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O4/c1-9-4-5-11-10(2)8-16-13-15(11)12(9)6-7-14(3,17-13)18-19-15/h8-9,11-13H,4-7H2,1-3H3/t9-,11+,12+,13-,14-,15+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 266.1518 |
| Procent renhet | >95% |