Läs mer
Velp Scientifica™ Anhydron
Produktkod. 15369604 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Anhydron
Förpackningsstorlek:
454g
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15369604 Anhydron 454g
1 options
Produktkod. 15369604 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000225
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Velp Scientifica™ Anhydrone för användning med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 och 702.
  • För användning med NDA 701 och 702
Specifikationer
Typ Anhydron
Provkapacitet 454 g
För användning med Dumas kväveanalysator
Vikt (metrisk) 0.454 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: magnesium perchlorate