Läs mer
ANHYDRONE™, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15340302 Handla allt Avantor Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15340302 500 g Amber Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15340302 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 082801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ANHYDRONE™
Namnnotering For Drying
CAS 10034-81-8
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2MgO8
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
InChI-nyckel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
IUPAC-namn magnesium;diperchlorate
Molekylvikt (g/mol) 223.197
PubChem CID 24840
Formel vikt 223.21
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 2.60kg