Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyklinhydroklorid, ''kan användas som sekundär standard''
Produktkod. 10256860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10256860 500 mg Glasflaska 500mg
10792081 100 mg Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10256860 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 233135000
Request Bulk or Custom Format
Anhydrotetracyklinhydroklorid, CAS # 13803-65-1, är ett tetracyklinderivat som visar antibakteriell aktivitet som vanligtvis används för att kontrollera tetracyklinberoende genuttryckssystem i bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Anhydrotetracyklinhydroklorid är en nedbrytningsprodukt som härrör från tetracyklinhydroklorid. Det fungerar som en effektor av tetracyklinberoende genuttryck i bakteriella uttryckssystem. I detta system slås transkriptionen av gener på/av reversibelt i närvaro av flera föreningar inklusive anhydrotetracyklinhydroklorid.
  • Denna förening binder dåligt till 30S ribosomala subenheten jämfört med dess prekursor, tetracyklin.
Användningsområden
  • Anhydrotetracyklinhydroklorid används vanligen inom alla biologiska områden för kontroll av transkriptions- eller translationsprocesser
  • Denna förening har använts i laboratorieexperiment och visar lägre antibakteriell aktivitet mot Escherichia coli jämfört med tetracyklin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13803-65-1
Molekylformel C22H23ClN2O7
Molekylvikt (g/mol) 462.89
MDL-nummer MFCD00151453
InChI-nyckel FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
Synonym anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54710409
IUPAC-namn (4S,4aS,12aR)-4-(dimetylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anhydrotetracycline hydrochloride
Smältpunkt 223.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (as is,calculated)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Beilstein 14, IV, 2633
Specifik rotation − 264.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol
Formel vikt 462.89
Procent renhet ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.