Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyklinhydroklorid, ''kan användas som sekundär standard''
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Anhydrotetracyklinhydroklorid är en nedbrytningsprodukt som härrör från tetracyklinhydroklorid. Det fungerar som en effektor av tetracyklinberoende genuttryck i bakteriella uttryckssystem. I detta system slås transkriptionen av gener på/av reversibelt i närvaro av flera föreningar inklusive anhydrotetracyklinhydroklorid.
- Denna förening binder dåligt till 30S ribosomala subenheten jämfört med dess prekursor, tetracyklin.
Användningsområden
- Anhydrotetracyklinhydroklorid används vanligen inom alla biologiska områden för kontroll av transkriptions- eller translationsprocesser
- Denna förening har använts i laboratorieexperiment och visar lägre antibakteriell aktivitet mot Escherichia coli jämfört med tetracyklin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anhydrotetracycline hydrochloride |
| Smältpunkt | 223.0°C |
| Färg | Gult |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 80% min. (as is,calculated) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 100 mg |
| Beilstein | 14, IV, 2633 |
| Specifik rotation | − 264.00 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol |
| Visa mer |
Safety and Handling
- Anhydrotetracycline hydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.